accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3NClN

CAS RN 14237-71-9

IUPAC Nombre: 2-chloro-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
Sinónimos: 2-chloro-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
Peso molecular (g/mol): 166.61
Fórmula molecular: C8H7ClN2
InChi Key: RETJKTAVEQPNMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C)=C(C#N)C(Cl)=N1
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)