CAS RN 1422955-31-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tocris Bioscience™ TC-S 7009
High affinity and selective HIF-2α inhibitor
2
3