CAS RN 1422269-30-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
ML-18, MedChemExpress
MedChemExpress ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.