CAS RN 1422252-46-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tocris Bioscience™ BIX NHE1 inhibitor
Potent and selective NHE1 inhibitor
2
3