CAS RN 142217-79-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2R,3S,5S)-3-(Benciloxi)-5-(6-(benciloxi)-2-(((4-metoxifenil)difenilmetil)-amino)-9H-purin-9-il)-2-((benciloxi)metil)ciclopentanona (> 85%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2R,3S,5S)-3-(Benciloxi)-5-(6-(benciloxi)-2-(((4-metoxifenil)difenilmetil)-amino)-9H-purin-9-il)-2-((benciloxi)metil)ciclopentanona (> 85%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.