accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH(S)OH(R)OH(R)OH(R)OHOH

CAS RN 14216-22-9

IUPAC Nombre: (2R,3R,4R,5S)-6-(ethylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol
Sinónimos: (2R,3R,4R,5S)-6-(ethylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol
Peso molecular (g/mol): 209.24
Fórmula molecular: C8H19NO5
InChi Key: IKXCHOUDIPZROZ-LXGUWJNJSA-N
SMILES: CCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados