CAS RN 142128-59-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(+)-Ketoconazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(+)-Ketoconazole, MedChemExpress
MedChemExpress (+)-Ketoconazole ((+)-R 41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 inhibitor.