accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3(Z)

CAS RN 142-77-8

IUPAC Nombre: butyl (9Z)-octadec-9-enoate
Sinónimos: butyl oleate
Peso molecular (g/mol): 338.58
Fórmula molecular: C22H42O2
InChi Key: WIBFFTLQMKKBLZ-SEYXRHQNSA-N
SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados