accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3OH

CAS RN 142-75-6

IUPAC Nombre: 2-hydroxypropyl octadecanoate
Sinónimos: propylene glycol monostearate
Peso molecular (g/mol): 342.56
Fórmula molecular: C21H42O3
InChi Key: FKOKUHFZNIUSLW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C)O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados