CAS RN 142-54-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Monoetanolamida de aceite de coco, TRC
CAS: 142-54-1 Fórmula molecular: C15H31NO2 Peso molecular (g/mol): 257.41 Sinónimo: N-(2-Hydroxypropyl)dodecanamide,2-Hydroxypropyllauramide,Alkamide LIPA,Amisol PLME,Amisol PLME-A,Amizett PLME-A,Clindrol 101LI,Clindrol 102LI,Comperlan LP,Cyclomide LP,LIPA,LPA,Lauramide MIPA,Lauric acid isopropanolamide,Lauric acid monoisopropanolamide,Lauric isopropanolamideLauric monoisopropanolamide,Lauroyl isopropanolamide,Lauryl isopropanolamideLauryl monoisopropanolamide,N-(2-Hydroxy-1-propyl)lauramide,N-(beta-Hydroxypropyl)lauramide,Profan AD31,Stafoam LIPA,Steinamid IPL 203,Ultrapole L Nombre IUPAC: N-(2-hidroxipropil)dodecanamida SMILES: CCCCCCCCCCCC(=O)NCC(C)O