CAS RN 1417576-00-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Desethyl Azilsartan Medoxomil, TRC
CAS: 1417576-00-1 Fórmula molecular: C28H20N4O8 Peso molecular (g/mol): 540.48 Sinónimo: 3-[[2'-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole-4-carboxylic Acid (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl Ester SMILES: CC1=C(COC(=O)c2cccc3NC(=O)N(Cc4ccc(cc4)c5ccccc5C6=NOC(=O)N6)c23)OC(=O)O1