CAS RN 1416711-53-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
5
de
5
resultados
1
Butyl Paraben-13C6, TRC
CAS: 1416711-53-9 Fórmula molecular: 13C6 C5 H14 O3 Peso molecular (g/mol): 200.18 Sinónimo: 4-Hydroxybenzoic acid-n-butyl ester 13C6 (ring 13C6),Benzoic-1,2,3,4,5,6-13C6 acid, 4-hydroxy-, butyl ester (ACI),Butyl 4-hydroxybenzoate-1,2,3,4,5,6-13C6 (ACI),DTXSID 90894091 Nombre IUPAC: butilo 4-hidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-carboxilato SMILES: CCCCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
3
Solución de 4-hidroxibenzoato-anillo-13C6 de butilo, 50 μg/ml en acetona, Honeywell Fluka™
50 μg/ml en acetona. Patrón analítico, material de referencia
4
Solución mixta de analitos objetivos de parabeno, Fluka™
10 μg/ml en acetona, patrón analítico, material de referencia
5
Solución de 4-hidroxibenzoato-anillo-13C6 de butilo de 10 μg/ml en acetona, Honeywell Fluka™
10 μg/ml en acetona, patrón analítico, material de referencia