CAS RN 14167-49-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
16alfa-Hidroxi Androsterona, TRC
CAS: 14167-49-8 Fórmula molecular: C19 H30 O3 Peso molecular (g/mol): 306.44 Sinónimo: Androstan-17-one, 3,16-dihydroxy-, (3α,5α,16α)-,5α-Androstan-17-one, 3α,16α-dihydroxy- (8CI),(3α,5α,16α)-3,16-Dihydroxyandrostan-17-one,16α-Hydroxyandrosterone,3α,16α-Dihydroxy-5α-androstan-17-one,3α,16α-Dihydroxy-5α-androstane-17-one Nombre IUPAC: (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16R)-3,16-dihidroxi-10,13-dimetilo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-one SMILES: C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)C4=O