CAS RN 1416253-73-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Metilsiringol Gentiobiósido, TRC
CAS: 1416253-73-0 Fórmula molecular: C21 H32 O13 Peso molecular (g/mol): 492.47 Sinónimo: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(2,6-Dimethoxy-4-methylphenoxy)-6-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol Nombre IUPAC: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(2R,3S,4S,5R,6S)-6-(2,6-dimetoxi-4-metil-fenoxy)-3,4,5-trihidroxi-tetrahidropiran-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-3,4,5-triol SMILES: COc1cc(C)cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O