CAS RN 14158-65-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Transcloruro de Clomifeno, TRC
CAS: 14158-65-7 Fórmula molecular: C26H29Cl2NO Peso molecular (g/mol): 442.42 Sinónimo: (E)-2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-triethylamine Hydrochloride,2-[4-[(1E)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine Hydrochloride,(E)-Clomiphene Hydrochloide,ICI 46476,Enclomifene Hydrochloride,Enclomiphene Hydrochloride,trans-Clomifene Hydrochloride; Nombre IUPAC: 2-[4-[(E)-2-cloro-1,2-difeniletenil]fenoxi]-N,N-dietiletanolamina; Cloruro SMILES: CCN(CC)CCOC1=CC=C(C=C1)C(=C(C2=CC=CC=C2)Cl)C3=CC=CC=C3.Cl