accessibility menu, dialog, popup

UserName

AlClNNNNNNNN

CAS RN 14154-42-8

IUPAC Nombre: aluminium(3+) 2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacyclo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.0²²,²⁷.0³¹,³⁶]tetraconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadecaene-37,39-diide chloride
Sinónimos: aluminium(3+) 2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacyclo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.0²²,²⁷.0³¹,³⁶]tetraconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadecaene-37,39-diide chloride
Peso molecular (g/mol): 574.97
Fórmula molecular: C32H16AlClN8
InChi Key: LBGCRGLFTKVXDZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Al+3].[Cl-].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados