accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHCl

CAS RN 14143-32-9

IUPAC Nombre: 4-chloro-3-ethylphenol
Sinónimos: 4-chloro-3-ethylphenol
Peso molecular (g/mol): 156.61
Fórmula molecular: C8H9ClO
InChi Key: DVKVZPIRWWREJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC1=CC(O)=CC=C1Cl
Punto de ebullición 
  • (1)
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados