accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(R)OOO(S)(S)(S)OHCH2(S)CH3(S)(S)HNO(E)(E)

CAS RN 14110-64-6

IUPAC Nombre: (9R,12aS,13S,15S,15aS,16S,18aS)-16-benzyl-13-hydroxy-9,15-dimethyl-14-methylidene-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca[3,2-e]isoindole-2,5,18-trione
Sinónimos: cytochalasin A
Peso molecular (g/mol): 477.6
Fórmula molecular: C29H35NO5
InChi Key: ZMAODHOXRBLOQO-TZVKRXPSSA-N
SMILES: C[C@H]1[C@H]2[C@H](CC3=CC=CC=C3)NC(=O)[C@]22OC(=O)\C=C\C(=O)CCC[C@@H](C)C\C=C\[C@H]2[C@H](O)C1=C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados