accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHH3CO

CAS RN 141-91-3

IUPAC Nombre: 2,6-dimethylmorpholine
Sinónimos: morpholine, 2,6-dimethyl-
Peso molecular (g/mol): 115.18
Fórmula molecular: C6H13NO
InChi Key: HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1CNCC(C)O1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)