accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPOOCH3OCH3ONH3CH3C(E)

CAS RN 141-66-2

IUPAC Nombre: (2E)-3-[(dimethoxyphosphoryl)oxy]-N,N-dimethylbut-2-enamide
Sinónimos: dicrotophos caswell no. 376 diapadrin carbicron epa pesticide chemical code 035201 karbicron ektafos bidrin dicrotofos shell SD-3562
Peso molecular (g/mol): 237.19
Fórmula molecular: C8H16NO5P
InChi Key: VEENJGZXVHKXNB-VOTSOKGWSA-N
SMILES: COP(=O)(OC)O\C(C)=C\C(=O)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Elemento 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados