accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OOOOCH3CH3(E)

CAS RN 141-02-6

IUPAC Nombre: 1,4-bis(2-ethylhexyl) (2E)-but-2-enedioate
Sinónimos: 2-ethylhexyl fumarate
Peso molecular (g/mol): 340.5
Fórmula molecular: C20H36O4
InChi Key: ROPXFXOUUANXRR-BUHFOSPRNA-N
SMILES: CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(CC)CCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados