CAS RN 140853-10-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(DHQD)2PHAL, TRC
CAS: 140853-10-7 Fórmula molecular: C48H54N6O4 Peso molecular (g/mol): 778.98 Sinónimo: Hydroquinidine 1,4-Phthalazinediyl Ether,SYKINH-61,1,4-Bis(dihydroquinidine)phthalazine,1,4-Bis(9'-O-dihydroquinidyl)phthalazine,1,4-Bis(9-O-dihydroquinidyl)phthalazine,1,4-Bis(9-O-dihydroquinidinyl)phthalazine,(9S)-(9''S)-9,9''-[1,4-Phthalazinediylbis(oxy)]bis[10,11-dihydro-6'-methoxycinchonan] SMILES: CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](Oc3nnc(O[C@H]([C@H]4C[C@@H]5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10