CAS RN 1408238-37-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N-[[2- 4- (Hexiloxi)carbonil]amino]carbonil]fenil]amino]metil]-1-metil-1H-bencimidazol-5-il]carbonil]-N-2-piridinil-beta-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-[[2- 4- (Hexiloxi)carbonil]amino]carbonil]fenil]amino]metil]-1-metil-1H-bencimidazol-5-il]carbonil]-N-2-piridinil-Beta-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N-[[2- 4- (Hexiloxi)carbonil]amino]carbonil]fenil]amino]metil]-1-metil-1H-bencimidazol-5-il]carbonil]-N-2-piridinil-b-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.