accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNNNNH2HO

CAS RN 14047-28-0

IUPAC Nombre: 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-ol
Sinónimos: 1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol): 193.21
Fórmula molecular: C8H11N5O
InChi Key: MJZYTEBKXLVLMY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados