CAS RN 1404053-61-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido pentadacónico 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-il)-1-piperidinilo]etil]-6,7,8,9-tetrahidro-2-metil-4-oxo-4H-piridido[1,2-a]pirimidina-9-il Éster, TRC
CAS: 1404053-61-7 Fórmula molecular: C38H55FN4O4 Peso molecular (g/mol): 650.87 Sinónimo: Paliperidone Pentadecanoate,9-Hydroxyrisperidone Pentadecanoate SMILES: [Na+].O=C([O-])C1[C@H](O)C(O)C(O)[C@@H](O1)OC2=C(C)N(C)C=CC2=O