CAS RN 1403474-70-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Etil 2-Etoxi-1-((2'-(5-oxo-2,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)-[1,1'-bifenilo]-4-il)metil)-1H-benzo[d]imidazol-7-carboxilato, TRC
CAS: 1403474-70-3 Fórmula molecular: C27 H24 N4 O5 Peso molecular (g/mol): 484.502 Sinónimo: Ethyl 1-[[2'-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate,Azilsartan Kamedoxomil Impurity,Azilsartan Impurity; Nombre IUPAC: etil 2-etoxi-3-[[4-[2-(5-oxo-2H-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato SMILES: CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C5=NC(=O)ON5)c12