accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2N(S)NFOHNOHOO

CAS RN 140187-23-1

IUPAC Nombre: (2S)-2-amino-3-(5-fluoro-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)propanoic acid
Sinónimos: fluoro-willardiine 5-fluorowillardiine (S)-(-)-5-fluorowillardiine (S)-F-willardiine
Peso molecular (g/mol): 217.16
Fórmula molecular: C7H8FN3O4
InChi Key: DBWPFHJYSTVBCZ-BYPYZUCNSA-N
SMILES: N[C@@H](CN1C=C(F)C(=O)NC1=O)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados