CAS RN 1401463-54-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
BAN ORL 24, MedChemExpress
MedChemExpress BAN ORL 24 is a potent and selective NOP receptor antagonist.