CAS RN 14009-70-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
18-Metilo Mestranol, TRC
CAS: 14009-70-2 Fórmula molecular: C22H28O2 Peso molecular (g/mol): 324.46 Sinónimo: (17alpha)-13-Ethyl-3-methoxy-18,19-dinorpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol,13beta-Ethyl-17alpha-ethynyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ol; Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-3-metoxi-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-ol SMILES: CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C