accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 14008-79-8

IUPAC Nombre: hydrogen 3-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methoxy]-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane chloride
Sinónimos: hydrogen clobenztropine chloride
Peso molecular (g/mol): 378.34
Fórmula molecular: C21H25Cl2NO
InChi Key: FXKCQWIUITUJFU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CN1C2CCC1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados