CAS RN 14007-09-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-(2-metoxifenoxi)propano-1,3-diol (isómero B), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
2-(2-Metsoxifenoxi)-1,3-propanediol, TRC
CAS: 14007-09-1 Fórmula molecular: C10 H14 O4 Peso molecular (g/mol): 198.22 Sinónimo: 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol,Guaifenesin Imp. B (EP),B-Isomer of Guaifenesin,Isoguaifenesin Nombre IUPAC: 2-(2-metaxifenoxi)propano-1,3-diol SMILES: COc1ccccc1OC(CO)CO