accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3CNCH3NNSOOO(E/Z)

CAS RN 140-56-7

IUPAC Nombre: sodium N-{[4-(dimethylamino)phenyl]imino}sulfamate
Sinónimos: sodium N-{[4-(dimethylamino)phenyl]imino}sulfamate
Peso molecular (g/mol): 251.24
Fórmula molecular: C8H10N3NaO3S
InChi Key: IWDQPCIQCXRBQP-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NS([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados