CAS RN 140-03-4
IUPAC Nombre:
methyl (9Z)-12-(acetyloxy)octadec-9-enoate
Sinónimos:
methyl acetyl ricinoleate methylester kyseliny acetylricinolejove acetate methyl ricinoleate flexricin P-4 ricinoleic acid, methyl ester, acetate methyl ricinoleate, acetate
Peso molecular (g/mol):
354.53
Fórmula molecular:
C21H38O4
InChi Key:
CMOYPQWMTBSLJK-KAMYIIQDNA-N
SMILES:
CCCCCCC(C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC)OC(C)=O
1
–
3
de
3
resultados
1
Acetilricinoleato de metilo (> 80%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Acetilricinoleato de metilo (> 80%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Acetilricinoleato de metilo (> 80%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.