CAS RN 139893-43-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Sal de amonio del ácido (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimetilbutanoil)oxi]-2,6-dimetil-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoico (sal de amonio de tenivastatina), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Sal de Amonio de Ácido Hidroxi Simvastatina, TRC
CAS: 139893-43-9 Peso molecular (g/mol): 453.61 Nombre IUPAC: azanio; (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutanoiloxi)-2,6-dimetil-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalena-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato