CAS RN 13988-26-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ftalato cíclico de dietileno glicol, TRC
CAS: 13988-26-6 Fórmula molecular: C12 H12 O5 Peso molecular (g/mol): 236.22 Sinónimo: 2,5,8-Benzotrioxacycloundecin-1,9-dione, 3,4,6,7-tetrahydro- (9CI, ACI),3,4,6,7-Tetrahydro-2,5,8-benzotrioxacycloundecin-1,9-dione (ACI),Diethylene glycol, cyclic phthalate (8CI),Phthalic acid, cyclic oxydiethylene ester (8CI),3,4,6,7-Tetrahydrobenzo[i][1,4,7]trioxacycloundecine-1,9-dione,3,6,9-Trioxabicyclo[9.4.0]pentadeca-1(15),11,13-triene-2,10-dione,Diethylene glycol bisphthalate,Phthalic Acid, Cyclic Oxydiethylene Ester Nombre IUPAC: 3,6,9-trioxabiciclo[9.4.0]pentadeca-1(11),12,14-trieno-2,10-dione SMILES: O=C1OCCOCCOC(=O)c2ccccc12