CAS RN 139756-00-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-carboxílico, TRC
CAS: 139756-00-6 Fórmula molecular: C8 H11 N3 O4 Peso molecular (g/mol): 213.19 Sinónimo: 1H-Pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-4-nitro-3-propyl-,1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid,1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxylic acid,1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid Nombre IUPAC: 2-metil-4-nitro-5-propilpirazol-3-carboxílico ácido SMILES: CCCc1nn(C)c(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-]