CAS RN 1397192-78-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Metil-[4-(dimetilsulfonilamino)feniletil]-[4-(dimetilsulfonilaminofenoxietil-d4)amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Metil-[4-(dimetilsulfonilamino)feniletil]-[4-(dimetilsulfonilaminofenoxietil-d4)amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.