CAS RN 139657-60-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Arabinose-5-13C, TRC
CAS: 139657-60-6 Fórmula molecular: C413CH10O5 Peso molecular (g/mol): 151.12 Sinónimo: D-[5-13C]Arabinose Nombre IUPAC: 2,3,4,5-tetrahidroxipentanal SMILES: [H][13C]1([C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)O1)[H]