CAS RN 13956-29-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ (-)-Cannabidiol
Natural cannabinoid; GPR55 antagonist, weak CB1 antagonist, CB2 inverse agonist and AMT inhibitor