CAS RN 139525-77-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Metoxi-1-naftalenamina Cloruro, TRC
CAS: 139525-77-2 Fórmula molecular: C13 H15 N O . Cl H Peso molecular (g/mol): 237.73 Sinónimo: 1-Naphthaleneethanamine, 7-methoxy-, hydrochloride (9CI),2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine hydrochloride,2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)ethanamine hydrochloride,Agomelatine Impurity A HCl Nombre IUPAC: 2-(7-metaxinaftalena-1-il)etanolamina; Cloruro SMILES: Cl.COc1ccc2cccc(CCN)c2c1