CAS RN 139404-48-1
IUPAC Nombre:
(1R,2S,4R,5S)-7-{[2-hydroxy-2,2-bis(thiophen-2-yl)acetyl]oxy}-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium bromide
Sinónimos:
tiotropium bromide
Peso molecular (g/mol):
472.41
Fórmula molecular:
C19H22BrNO4S2
InChi Key:
DQHNAVOVODVIMG-CJTHRXGHSA-M
SMILES:
[Br-].C[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(O)(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
1
–
3
de
3
resultados
1
Thermo Scientific Chemicals Bromuro de tiotropio
CAS: 139404-48-1 Fórmula molecular: C19H22BrNO4S2
2
Bromuro de tiotropio monohidrato, LoGiCal
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
3
Bromuro de tiotropio monohidrato, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.