CAS RN 139356-39-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Óxido de (3R-trans)-[2-[3,5-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]ciclohexilideno]etil]difenilfosfina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Óxido de (3R-trans)-[2-[3,5-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]ciclohexilideno]etil]difenilfosfina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Óxido de (3R-trans)-[2-[3,5-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]ciclohexilideno]etil]difenilfosfina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.