CAS RN 139264-35-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Desmetil Zolmitriptán, TRC
CAS: 139264-35-0 Fórmula molecular: C15 H19 N3 O2 Peso molecular (g/mol): 273.33 Sinónimo: (4S)-4-[[3-[2-(Methylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone,2-Oxazolidinone, 4-[[3-[2-(methylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-, (S)-,183C91,Zolmitriptan Related Compound A (USP) Nombre IUPAC: (4S)-4-[[3-[2-(metilamino)etil]-1H-indol-5-il]metil]-1,3-oxazolidina-2-una SMILES: CNCCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12