CAS RN 139264-15-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Didesmetil Zolmitriptán (90%), TRC
CAS: 139264-15-6 Fórmula molecular: C14 H17 N3 O2 Peso molecular (g/mol): 259.3 Sinónimo: 2-Oxazolidinone, 4-[[3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-yl]methyl]-, (4S)-,2-Oxazolidinone, 4-[[3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-yl]methyl]-, (S)-,(4S)-4-[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone,(S)-4-[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]methyl]oxazolidin-2-one,(4S)-4-[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]methyl]-1,3-oxazolidin-2-one Nombre IUPAC: (4S)-4-[[3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-il]metil]-1,3-oxazolidina-2-one SMILES: NCCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12