CAS RN 13925-03-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Etil-6-metilpirazina, TRC
CAS: 13925-03-6 Fórmula molecular: C7H10N2 Peso molecular (g/mol): 122.17 Sinónimo: Pyrazine, 2-ethyl-6-methyl-,2-Ethyl-6-methylpyrazine,2-Methyl-6-ethylpyrazine,6-Methyl-2-ethylpyrazine Nombre IUPAC: 2-etil-6-metilpirazina SMILES: CCC1=NC(=CN=C1)C