CAS RN 1391426-22-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N2-(7-cloro-4-quinolinil)-N1-[2-[(7-cloro-4-quinolinil)amino]etil]-N1-metil-1,2-etanodiamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N2-(7-cloro-4-quinolinil)-N1-[2-[(7-cloro-4-quinolinil)amino]etil]-N1-metil-1,2-etanodiamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.