CAS RN 1391068-16-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2R)-2-Ácido hidroxiglutárico Sal Octílica Éster Sódico, TRC
CAS: 1391068-16-8 Fórmula molecular: C13H23NaO5 Peso molecular (g/mol): 282.31 Sinónimo: (2R)-2-Hydroxypentanedioic Acid Octyl Ester Sodium Salt,(R)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt,(R)-α-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt,D-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt,Octyl D-2-Hydroxyglutarate Sodium Salt,Octyl-D-2-HG Sodium; SMILES: [Na+].CCCCCCCCOC(=O)[C@H](O)CCC(=O)[O-]