CAS RN 1391062-34-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-[4-(2-Piridilsulfamoil)fenilo] Sulfasalazina, TRC
CAS: 1391062-34-2 Fórmula molecular: C29H22N6O7S2 Peso molecular (g/mol): 630.65 Sinónimo: 2-Hydroxy-3-[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]-5-[[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]azo]benzoic Acid,Sulfasalazine Impurity E,3-[p-(2-Pyridylsulfamoyl)phenyl]-5-[[p-(2-Pyridylsulfamoyl)phenyl]azo]salicylic Acid SMILES: C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C3=C/C(=N/NC4=CC=C(C=C4)S(=O)(=O)NC5=CC=CC=N5)/C=C(C3=O)C(=O)O