CAS RN 1391053-82-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-Desetil-O-propil Methisosildenafil, TRC
CAS: 1391053-82-9 Fórmula molecular: C24 H34 N6 O4 S Peso molecular (g/mol): 502.6296 Sinónimo: rel-5-[5-[[(3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one,Propoxyphenyl Aildenafil Nombre IUPAC: 5-[5-[(3R,5S)-3,5-dimetilpiperazina-1-il]sulfonil-2-propoxifenil]-1-metil-3-propil-4H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una SMILES: CCCOc1ccc(cc1C2=NC(=O)c3c(N2)c(CCC)nn3C)S(=O)(=O)N4C[C@@H](C)N[C@@H](C)C4