CAS RN 1391053-59-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ropivacaína N-óxido, TRC
CAS: 1391053-59-0 Fórmula molecular: C17H26N2O2 Peso molecular (g/mol): 290.4 Sinónimo: (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-oxido-1-propyl-2-piperidinecarboxamide; Nombre IUPAC: (2S)-N-(2,6-dimetilfenil)-1-oxido-1-propilpiperidina-1-ium-2-carboxamida SMILES: CC1=CC=CC(C)=C1NC([C@H]2N(CCCC2)(CCC)=O)=O